2,3,6-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
013183-1G
FLUO013183-1GEA
0
EUR
FLUO013183-1G
2,3,6-Trifluor-4-(trifluormethyl)pyridin
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆HF₆N Molecular Weight: 201,07 g/mol |
MDL:
MFCD03840203 CAS-Nummer: 84940-46-5 |