5-Fluor-2-methoxyphenol
Lieferant: CHEMPUR
FL13351.POR 013351-25G 013351-5G
CHMPFL13351.POREA 0 EUR
CHMPFL13351.POR FLUO013351-25G FLUO013351-5G
5-Fluor-2-methoxyphenol
5-Fluor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MDL: MFCD00143459
CAS-Nummer: 72955-97-6