5-Brom-1-penten

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

013455-25G
FLUO013455-25GEA 101 EUR
FLUO013455-25G
5-Brom-1-penten
5-Brom-1-penten
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149,03 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2547 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000264
CAS-Nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR