2-(2-Aminoethyl)pyridin

Lieferant: CHEMPUR

FL13702.POR 013702-5G 013702-1G
CHMPFL13702.POREA 0 EUR
CHMPFL13702.POR FLUO013702-5G FLUO013702-1G
2-(2-Aminoethyl)pyridin
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR