3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluorid
FL13855.POR
013855-25G
013855-5G
013855-1G
CHMPFL13855.POREA
0
EUR
CHMPFL13855.POR
FLUO013855-25G
FLUO013855-5G
FLUO013855-1G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207.11 |
MDL:
MFCD04973779 CAS-Nummer: 349-57-5 |