1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
013870-1G
013870-5G
013870-25G
FLUO013870-1GEA
31.1
EUR
FLUO013870-1G
FLUO013870-5G
FLUO013870-25G
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃IO |
MDL:
MFCD01090992 CAS-Nummer: 198206-33-6 |