4,5,6-Trifluorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
013885-1G
FLUO013885-1GEA 282 EUR
FLUO013885-1G
4,5,6-Trifluorpyrimidin
4,5,6-Trifluoropyrimidine
Formel: C₄HF₃N₂
Molecular Weight: 134,06 g/mol
MDL: MFCD05662363
CAS-Nummer: 17573-78-3