2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
013895-250G
FLUO013895-250GEA
189
EUR
FLUO013895-250G
2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan
2-(Trifluormethyl)undecafluorpentan
Formel:
C₆F₁₄ Molecular Weight: 338,04 g/mol |
MDL:
MFCD00059905 CAS-Nummer: 355-04-4 EINECS: 206-575-6 |