4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: FLUOROCHEM

013927-5G 013927-25G
FLUO013927-5GEA 145 EUR
FLUO013927-5G FLUO013927-25G
4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
4-Aminocyclohexancarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₃NO₂
MDL: MFCD00191601
CAS-Nummer: 1776-53-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR