2-Brom-5-pyridinboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013947-1G
FLUO013947-1GEA 31.1 EUR
FLUO013947-1G
2-Brom-5-pyridinboronsäure
2-Brom-5-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₅BBrNO₂
MDL: MFCD03411558
CAS-Nummer: 223463-14-7