Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
013960-25G
013960-5G
FLUO013960-25GEA
146
EUR
FLUO013960-25G
FLUO013960-5G
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ |
MDL:
MFCD03791308 CAS-Nummer: 319-24-4 |