3,4-Diethoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
014187-1G
FLUO014187-1GEA 0 EUR
FLUO014187-1G
3,4-Diethoxybenzaldehyd
3,4-Diethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,097 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016607
CAS-Nummer: 2029-94-9
EINECS: 217-979-7