4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
014210-1G
FLUO014210-1GEA
0
EUR
FLUO014210-1G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD00003365 CAS-Nummer: 2426-87-1 EINECS: 219-379-0 |