4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
014241-1G
FLUO014241-1GEA
82.1
EUR
FLUO014241-1G
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD03424592 CAS-Nummer: 5748-41-4 |