2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014245-1G
FLUO014245-1GEA
264
EUR
FLUO014245-1G
2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD03424596 CAS-Nummer: 168619-03-2 |