2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014263-100MG
014263-1G
FLUO014263-100MGEA
0
EUR
FLUO014263-100MG
FLUO014263-1G
2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉FO₂ |
MDL:
MFCD03424610 CAS-Nummer: 103978-23-0 |