3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014266-1G
FLUO014266-1GEA
441
EUR
FLUO014266-1G
3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carbonsäure
3',4'-Dimethoxybiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ |
CAS-Nummer:
122294-10-4 |