2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014270-1G
FLUO014270-1GEA
536
EUR
FLUO014270-1G
2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD03424616 CAS-Nummer: 205871-52-9 |