1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
014499-1G
FLUO014499-1GEA
72.9
EUR
FLUO014499-1G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol |
MDL:
MFCD00460465 CAS-Nummer: 25016-11-9 |