5-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
014514-1G
FLUO014514-1GEA
0
EUR
FLUO014514-1G
5-Methyl-2-thenoesäure
5-Methyl-2-thenoesäure
Formel:
C₆H₆O₂S |
MDL:
MFCD00005439 CAS-Nummer: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |