4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014578-1G
FLUO014578-1GEA
269
EUR
FLUO014578-1G
4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD02090877 CAS-Nummer: 5775-91-7 |