3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF217.10 014581-10G
CHMPCFF217.10EA 851 EUR
CHMPCFF217.10 FLUO014581-10G
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₅ClO₂S
MDL: MFCD00014579
CAS-Nummer: 21211-22-3