2-Phenyl-4-chinolincarbonsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
014613-1G
FLUO014613-1GEA
248
EUR
FLUO014613-1G
2-Phenyl-4-chinolincarbonsäurehydrazid
2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid hydrazide
Formel:
C₁₆H₁₃N₃O |
MDL:
MFCD00160604 CAS-Nummer: 4779-54-8 |