4-Butoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
014641-1G
FLUO014641-1GEA 0 EUR
FLUO014641-1G
4-Butoxybenzoesäure
4-Butoxybenzoesäure
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149 °C
MDL: MFCD00002546
CAS-Nummer: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6