2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dimethylbenzoesäurechlorid
014685-1G
FLUO014685-1GEA
65.3
EUR
FLUO014685-1G
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
2,4-Dimethylbenzoylchlorid
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD00798005 CAS-Nummer: 21900-42-5 UN: 3265 ADR: 8,II |