Pentafluorbenzoylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Pentafluorbenzoesäurechlorid, Perfluorbenzoylchlorid

014689-1G
FLUO014689-1GEA 0 EUR
FLUO014689-1G
Pentafluorbenzoylchlorid
Pentafluorbenzoylchlorid
Formel: C₇ClF₅O
Molecular Weight: 230,52 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000657
CAS-Nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR