2,3-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
014690-1G
FLUO014690-1GEA
588
EUR
FLUO014690-1G
2,3-Dimethoxybenzoesäurechlorid
2,3-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,62 g/mol |
MDL:
MFCD03424705 CAS-Nummer: 7169-06-4 |