2,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF167.2.5
CFF167.10
014693-1G
CHMPCFF167.2.5EA
268
EUR
CHMPCFF167.2.5
CHMPCFF167.10
FLUO014693-1G
2,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
2,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,62 g/mol |
CAS-Nummer:
17918-14-8 EINECS: 241-863-5 |