2,3,5-Triiodbenzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
014701-1G
FLUO014701-1GEA
0
EUR
FLUO014701-1G
2,3,5-Triiodbenzoylchlorid
2,3,5-Triiodbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂ClI₃O Molecular Weight: 518,26 g/mol |
MDL:
MFCD01859916 CAS-Nummer: 42860-33-3 |