3-Iodbenzoylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: m-Iodbenzoesäurechlorid, m-Iodbenzoylchlorid

014704-1G
FLUO014704-1GEA 0 EUR
FLUO014704-1G
3-Iodbenzoylchlorid
3-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Molecular Weight: 266,47 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
MDL: MFCD02093934
CAS-Nummer: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR