3-Iod-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
015239-1G
FLUO015239-1GEA
97.2
EUR
FLUO015239-1G
3-Iod-4-methoxybenzaldehyd
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇IO₂ Molecular Weight: 262,04 g/mol |
MDL:
MFCD01009500 CAS-Nummer: 2314-37-6 |