(2-Formylphenoxy)acetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
015240-1G
FLUO015240-1GEA 471 EUR
FLUO015240-1G
(2-Formylphenoxy)acetamid
(2-Formylphenoxy)acetamid
Formel: C₉H₉NO₃
MDL: MFCD02257374
CAS-Nummer: 24590-06-5