8-Amino-5-bromchinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Bromoquinolin-8-amine
015547-1G
FLUO015547-1GEA
136
EUR
FLUO015547-1G
8-Amino-5-bromchinolin
8-Amino-5-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol |
MDL:
MFCD01571832 CAS-Nummer: 53472-18-7 |