4-Brom-3-sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
015564-1G
FLUO015564-1GEA
747
EUR
FLUO015564-1G
4-Brom-3-sulfamoylbenzoesäure
4-Brom-3-sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₆BrNO₄S |
CAS-Nummer:
59815-19-9 |