4-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
015626-1G
FLUO015626-1GEA 42.9 EUR
FLUO015626-1G
4-Methylsalicylaldehyd
4-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
MDL: MFCD00799550
CAS-Nummer: 698-27-1
EINECS: 211-813-7