2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
015705-1G
FLUO015705-1GEA
76.2
EUR
FLUO015705-1G
2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
2-Chlor-4'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00018907 CAS-Nummer: 22303-36-2 |