2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1057.1
CFF1057.5
CFF1057.25
015748-1G
CHMPCFF1057.1EA
522
EUR
CHMPCFF1057.1
CHMPCFF1057.5
CHMPCFF1057.25
FLUO015748-1G
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD03788999 CAS-Nummer: 820245-84-9 |