2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1058.1
CFF1058.5
015749-1G
CHMPCFF1058.1EA
522
EUR
CHMPCFF1058.1
CHMPCFF1058.5
FLUO015749-1G
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
2,8-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD03789000 CAS-Nummer: 820845-85-0 |