Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
016119-1G
FLUO016119-1GEA
56.1
EUR
FLUO016119-1G
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₆H₆ClNO₃ Molecular Weight: 175,57 g/mol |
MDL:
MFCD06660120 CAS-Nummer: 460081-18-9 |