3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
016141-1G
016141-5G
FLUO016141-1GEA
31.1
EUR
FLUO016141-1G
FLUO016141-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₆ |
MDL:
MFCD00757433 CAS-Nummer: 101084-81-5 |