2-Brom-5-formylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
016151-1G
FLUO016151-1GEA
79.1
EUR
FLUO016151-1G
2-Brom-5-formylthiazol
2-Brom-5-formylthiazol
Formel:
C₄H₂BrNOS Molecular Weight: 192,03 g/mol |
MDL:
MFCD03788567 CAS-Nummer: 464192-28-7 |