6-(Trifluormethyl)oxindol
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1287.
016176-1G
CHMPCFF1287.EA
0
EUR
CHMPCFF1287.
FLUO016176-1G
6-(Trifluormethyl)oxindol
6-(Trifluormethyl)oxindol
Formel:
C₉H₆F₃NO |
MDL:
MFCD01075220 CAS-Nummer: 1735-89-3 |