3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
016186-500MG
FLUO016186-500MGEA
447
EUR
FLUO016186-500MG
3-Brom-5-(4-fluorphenyl)isoxazol
3-Bromo-5-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₅BrFNO |
MDL:
MFCD06660142 CAS-Nummer: 903130-97-2 |