1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
016196-1G
FLUO016196-1GEA
308
EUR
FLUO016196-1G
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₂BNO₄S |
MDL:
MFCD03086094 CAS-Nummer: 342404-46-0 |