5-Brom-2-fluorpyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
016201-1G
FLUO016201-1GEA 45.9 EUR
FLUO016201-1G
5-Brom-2-fluorpyrimidin
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂BrFN₂
MDL: MFCD07787364
CAS-Nummer: 62802-38-4