4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
016209-1G
016209-5G
FLUO016209-1GEA
155
EUR
FLUO016209-1G
FLUO016209-5G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ |
MDL:
MFCD06656274 CAS-Nummer: 874288-38-7 |