4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
016259-1G
016259-25G
016259-5G
FLUO016259-1GEA
31.1
EUR
FLUO016259-1G
FLUO016259-25G
FLUO016259-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ |
MDL:
MFCD00792672 CAS-Nummer: 59016-93-2 |