2-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
016265-1G
016265-5G
FLUO016265-1GEA
48.8
EUR
FLUO016265-1G
FLUO016265-5G
2-Nitrophenylboronsäure
2-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ |
MDL:
MFCD00161358 CAS-Nummer: 5570-19-4 |