4-Amino-6-bromchinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF749.1
017128-1G
CHMPCFF749.1EA
522
EUR
CHMPCFF749.1
FLUO017128-1G
4-Amino-6-bromchinolin
4-Amino-6-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol |
MDL:
MFCD03407953 CAS-Nummer: 65340-73-0 |