3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF782.
017133-1G
CHMPCFF782.EA
0
EUR
CHMPCFF782.
FLUO017133-1G
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluorid
3-Amino-4-isopropylaminobenzotrifluorid
Formel:
C₁₀H₁₃F₃N₂ |
MDL:
MFCD00084879 CAS-Nummer: 175277-91-5 |